Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41116116
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
optical glass vial
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with SPECTROQUANT®, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
storage temp.
15-25°C
General description
Ogniwa półmikro są wybierane, gdy dostępna jest tylko niewielka ilość próbki. Do pomiaru w fotometrze, cela musi być wypełniona do pewnego poziomu, aby wiązka światła przechodziła przez ciecz, a nie przez powierzchnię lub nawet tylko powietrze w celi. Ze względu na mniejszą szerokość komórki, już niewielkie ilości cieczy zapewniają wystarczającą objętość, aby komórka była wypełniona do wymaganego poziomu. Kuwety mogą być używane w każdym fotometrze z uchwytem na kuwety prostokątne 50 mm, np. w serii Spectroquant Prove.
Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa składowania
10-13 - German Storage Class 10 to 13