Merck
HPA001605
Sigma-Aldrich
Anti-KRT18 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CK-18, Anti-Cell proliferation-inducing gene 46 protein, Anti-Cytokeratin 18, Anti-ENSG00000177083 antibody produced in rabbit, Anti-K18, Anti-Keratin 18
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
sekwencja immunogenna
IEESTTVVTTQSTEVGAAKAMLTELTRTVQFLEINLDSMRNLKASLENSLREVVARYALQMEQLNGILLHLESELAQTWAEGQCQAQEYQALLNIKVKLEAAIATYRRLLEDG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Specyficzność
Note: The Ensemble Gene ID has changed from ENSG00000177083in the 46:36 release of the database to ENSG00000111057 in the 48:36 release of the database.
Immunogen
Keratin, type I cytoskeletal 18 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73443
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shusma C Doebar et al.
The American journal of pathology, 187(7), 1648-1655 (2017-06-22)
To understand the molecular alterations driving the progression of ductal carcinoma in situ (DCIS), we compared patients with pure DCIS and patients with DCIS and synchronous invasive breast cancer (IBC). Twelve patients with extensive pure DCIS were included as a
Sara Hassan et al.
Cancers, 13(11) (2021-07-03)
Metastasis is the leading cause of cancer-related deaths worldwide. The epithelial-mesenchymal plasticity (EMP) status of primary tumours has relevance to metastatic potential and therapy resistance. Circulating tumour cells (CTCs) provide a window into the metastatic process, and molecular characterisation of
Sara Hassan et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 858013-858013 (2022-05-03)
Castrate-resistant prostate cancer (CRPC) is the lethal form of prostate cancer. Epithelial mesenchymal plasticity (EMP) has been associated with disease progression to CRPC, and prostate cancer therapies targeting the androgen signalling axis, including androgen deprivation therapy (ADT), promote EMP. We
Veronica Ruta et al.
Cell reports. Medicine, 5(2), 101411-101411 (2024-02-08)
Pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC) is characterized by extremely poor prognosis. PDAC presents with molecularly distinct subtypes, with the basal-like one being associated with enhanced chemoresistance. Splicing dysregulation contributes to PDAC; however, its involvement in subtype specification remains elusive. Herein, we