Merck
Wszystkie zdjęcia(11)
Kluczowe dokumenty
HPA001524
Sigma-Aldrich
Anti-AHSG antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-α-2-HS-glycoprotein precursor antibody produced in rabbit, Anti-α-2-Z-globulin antibody produced in rabbit, Anti-Ba-α-2-Glycoprotein antibody produced in rabbit, Anti-Fetuin-A antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
RNAi knockdown
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
western blot: 0.04-0.4 μg/mL
sekwencja immunogenna
LPPSTYVEFTVSGTDCVAKEATEAAKCNLLAEKQYGFCKATLSEKLGGAEVAVTCMVFQTQPVSSQPQPEGANEAVPTPVVDPDAPPSPPLGAPGLPPAGSPPDSHVLLAAPPGHQLHRAHYDLRHTFMGVVSLGSPS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... AHSG(197)
Powiązane kategorie
Immunogen
α-2-HS-glycoprotein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-AHSG antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen AHSG (α-2-HS-glikoproteina) koduje glikoproteinę obecną w surowicy. Jest ona syntetyzowana przez hepatocyty. Gen jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 3q27, locus podatności na cukrzycę typu 2 i zespół metaboliczny. Może być zaangażowany w regulację poposiłkowego usuwania glukozy, wrażliwości na insulinę, przyrostu masy ciała i gromadzenia tłuszczu. Może służyć jako potencjalny cel terapeutyczny w leczeniu cukrzycy typu 2, otyłości i innych stanów insulinooporności. Jest antagonistą transformującego czynnika wzrostu β, regulując osteogenezę zależną od cytokin. Hamuje aktywność kinazy tyrozynowej receptora insuliny i niektórych proteaz.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki dla każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas połączonego tuż pod nazwą produktu u góry tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST84500
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jana Hedrich et al.
Biochemistry, 49(39), 8599-8607 (2010-09-03)
Meprin α and β, zinc metalloproteinases, play significant roles in inflammation, including inflammatory bowel disease (IBD), possibly by activating cytokines, like interleukin 1β, interleukin 18, or tumor growth factor α. Although a number of potential activators for meprins are known
Ming-Tsun Tsai et al.
Clinical kidney journal, 17(4), sfae065-sfae065 (2024-04-05)
Fetuin-A is implicated in the pathogenesis of vascular calcification in chronic kidney disease (CKD); however, the relationship between fetuin-A, histopathologic lesions and long-term kidney outcomes in patients with various types of kidney disease remains unclear. We measured urinary fetuin-A levels
Markus Ketteler et al.
Lancet (London, England), 361(9360), 827-833 (2003-03-19)
Vascular calcification is the most prominent underlying pathological finding in patients with uraemia, and is a predictor of mortality in this population. Fetuin-A (alpha2-Heremans Schmid glycoprotein; AHSG) is an important circulating inhibitor of calcification in vivo, and is downregulated during
Johan M Lorenzen et al.
PloS one, 7(12), e52039-e52039 (2013-01-04)
Calcification of renal allografts is common in the first year after transplantation and is related to hyperparathyroidism. It is associated with an impaired long-term function of the graft (Am J Transplant 5∶1934-41, 2005). Aim of this study is to examine
Suresh T Mathews et al.
Diabetes, 51(8), 2450-2458 (2002-07-30)
Fetuin inhibits insulin-induced insulin receptor (IR) autophosphorylation and tyrosine kinase activity in vitro, in intact cells, and in vivo. The fetuin gene (AHSG) is located on human chromosome 3q27, recently identified as a susceptibility locus for type 2 diabetes and