Merck
HPA001482
Sigma-Aldrich
Anti-IL1RN antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-ICIL-1RA antibody produced in rabbit, Anti-IL-1RN antibody produced in rabbit, Anti-IL-1ra antibody produced in rabbit, Anti-IL1 inhibitor antibody produced in rabbit, Anti-IRAP antibody produced in rabbit, Anti-Interleukin-1 receptor antagonist protein precursor antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2370,00 zł
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2370,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
ETICRPSGRKSSKMQAFRIWDVNQKTFYLRNNQLVAGYLQGPNVNLEEKIDVVPIEPHALFLGIHGGKMCLSCVKSGDETRLQLEAVNITDLSENRKQDKRFAFIRSDSGPTTSFESAACPGWFLCTAMEADQPVSLTNMPDEGVMVTKF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1RN(3557)
Immunogen
Interleukin-1 receptor antagonist protein precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen IL1RN (antagonista receptora interleukiny 1) koduje członka rodziny cytokin interleukiny 1. Bierze udział w regulacji odpowiedzi immunologicznej i zapalnej związanej z interleukiną 1. Hamuje aktywność interleukiny 1, α (IL1A) i interleukiny 1, β (IL1B) poprzez wiązanie się z receptorem interleukiny 1 IL1R1 i zapobiega jego połączeniu z ko-receptorem IL1RAP. Tworzy klaster genów z czterema innymi genami na chromosomie 2. Homozygotyczna delecja tego genu powoduje chorobę autozapalną charakteryzującą się wysypką krostkową, znaczną osteopenią, litycznymi zmianami kostnymi, niewydolnością oddechową i zakrzepicą. Defekty tego genu powodują zwiększone ryzyko złamań osteoporotycznych i raka żołądka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST83081
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sreelatha Reddy et al.
The New England journal of medicine, 360(23), 2438-2444 (2009-06-06)
We describe a patient with an autoinflammatory disease in which the main clinical features are pustular rash, marked osteopenia, lytic bone lesions, respiratory insufficiency, and thrombosis. Genetic studies revealed a 175-kb homozygous deletion at chromosome 2q13, which encompasses several interleukin-1
S A Greenfeder et al.
The Journal of biological chemistry, 270(23), 13757-13765 (1995-06-09)
A monoclonal antibody (mAb) was isolated that blocked the binding and bioactivity of both human and murine interleukin 1 beta (IL-1 beta) on murine IL-1 receptor-bearing cells. This mAb recognized a protein that was distinct from the Type I and
Elvira Garza-González et al.
International journal of cancer, 114(2), 237-241 (2004-11-13)
Several cytokine gene polymorphisms have been associated with increased risk of distal gastric cancer (GC) and its precursor histological markers in Caucasian, Asian and Portuguese populations although little is known about their role in other ethnic groups. Our study investigates
A Steinkasserer et al.
Genomics, 13(3), 654-657 (1992-07-01)
The IL-1 receptor antagonist (IL-1RN) is a protein that binds to IL-1 receptors and inhibits the binding of IL-1 alpha and IL-1 beta. As a consequence, the biological activity of these two cytokines is neutralized in physiological and pathophysiological immune
B L Langdahl et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 15(3), 402-414 (2000-04-06)
Interleukin-1beta (IL-1beta) is a potent stimulator of bone resorption, and has been implicated in the pathogenesis of high bone turnover and osteoporosis. IL-1 receptor antagonist (IL-1ra) is a competitive inhibitor of IL-1beta effects and the biological effects of IL-1beta are