Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
HPA001395
Sigma-Aldrich
Anti-TXNRD1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-GRIM-12, Anti-KM-102-derived reductase-like factor, Anti-TR, Anti-Thioredoxin reductase 1, cytoplasmic, Anti-Thioredoxin reductase TR1
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SCEDGRALEGTLSELAAETDLPVVFVKQRKIGGHGPTLKAYQEGRLQKLLKMNGPEDLPKSYDYDLIIIGGGSGGLAAAKEAAQYGKKVMVLDFVTPTPLGTRWGLGGTCVNVGCIPKKLMHQAALLGQALQDSRNYG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TXNRD1(7296)
Immunogen
Thioredoxin reductase 1, cytoplasmic recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-TXNRD1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry[1] against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen TXNRD1 (reduktaza tioredoksyny 1) koduje oksydoreduktazę nukleotydów pirydynowych, która redukuje tioredoksyny, a także posiada aktywność glutaredoksyny. Przenosi elektrony z NADPH do tioredoksyny podczas etapu redukcji. Bierze udział w regulacji czynników transkrypcyjnych, takich jak p53, czynnik indukowany hipoksją i aktywujące białko-1 (AP-1). Białko to jest zaangażowane w śmierć komórek indukowaną kwasem β interferonowo-retinowym. Bierze udział w metabolizmie selenu i ochronie przed stresem oksydacyjnym. Jest to homodimer podjednostek 57 kDa zawierający resztę selenocysteiny na podjednostkę. Reszta ta jest wymagana do aktywności katalitycznej.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77471
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Pamela B Cassidy et al.
Pigment cell & melanoma research, 28(6), 685-695 (2015-07-18)
Although significant progress has been made in targeted and immunologic therapeutics for melanoma, many tumors fail to respond, and most eventually progress when treated with the most efficacious targeted combination therapies thus far identified. Therefore, alternative approaches that exploit distinct
Min Ji Seo et al.
Cell death & disease, 14(1), 42-42 (2023-01-20)
Auranofin (AF), a gold (I)-containing phosphine compound, is being investigated for oncological application as a repurposed drug. We show here that 4~5 µM AF induces paraptosis, a non-apoptotic cell death mode characterized by dilation of the endoplasmic reticulum (ER) and mitochondria
Elizabeth M Singer et al.
Nanomedicine (London, England), 6(4), 659-668 (2011-07-02)
Since many biomarkers of both the tumor and its microenvironment are expected to involve differential expression of divalent proteins capable of protein or peptide ligand interaction, we are developing multivalent nanodevices for the identification of biomarkers in prostate cancer. We
Elizabeth Singer et al.
PloS one, 8(6), e60562-e60562 (2013-06-14)
Histological staining of reactive stroma has been shown to be a predictor of biochemical recurrence in prostate cancer, however, molecular markers of the stromal response to prostate cancer have not yet been fully delineated. The objective of this study was
E R Hofmann et al.
Molecular and cellular biology, 18(11), 6493-6504 (1998-10-17)
Interferons (IFNs) and retinoids are potent biological response modifiers. By using JAK-STAT pathways, IFNs regulate the expression of genes involved in antiviral, antitumor, and immunomodulatory actions. Retinoids exert their cell growth-regulatory effects via nuclear receptors, which also function as transcription