Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
HPA001306
Sigma-Aldrich
Anti-DNAJA1 antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-DnaJ homolog subfamily A member 1 antibody produced in rabbit, Anti-DnaJ protein homolog 2 antibody produced in rabbit, Anti-HSDJ antibody produced in rabbit, Anti-HSJ-2 antibody produced in rabbit, Anti-Heat shock 40 kDa protein 4 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
rozszerzona walidacja
RNAi knockdown
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
DQKDHAVFTRRGEDLFMCMDIQLVEALCGFQKPISTLDNRTIVITSHPGQIVKHGDIKCVLNEGMPIYRRPYEKGRLIIEFKVNFPENGFLSPDKLSLLEKLLPERKEVEETDEMDQVELVDFDPNQERRRHYNGE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DNAJA1(3301)
Immunogen
DnaJ homolog subfamily A member 1 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Gen DNAJA1 (homolog DnaJ (Hsp40), podrodzina A, członek 1) koduje białko, które funkcjonuje jako ko-chaperon białka szoku cieplnego ssaków 70 (hsc70). Tworzy ono parę chaparone z białkiem szoku cieplnego (hsp)70 i zapobiega translokacji Bax, proapoptotycznego białka z rodziny Bcl-2, do mitochondriów. Chroni to komórki przed apoptozą indukowaną tlenkiem azotu i CHOP.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najbardziej powszechnych tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST77917
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Gotoh et al.
Cell death and differentiation, 11(4), 390-402 (2004-01-31)
We reported that the endoplasmic reticulum (ER) stress pathway involving CHOP, a member of the C/EBP transcription factor family, plays a key role in nitric oxide (NO)-mediated apoptosis of macrophages and pancreatic beta cells. We also showed that the cytosolic
K Terada et al.
The Journal of biological chemistry, 275(32), 24728-24734 (2000-05-19)
DnaJ is an essential cochaperone of mammalian heat shock cognate 70 (hsc70) protein. We previously found that dj2 (HSDJ/hdj-2/rdj1), rather than dj1 (hsp40/hdj-1), is a partner DnaJ for the hsc70-based chaperone system. Here, we compared the distribution of dj1, dj2
Mari Suzuki et al.
iScience, 26(6), 106997-106997 (2023-06-28)
Diabetic peripheral neuropathy (DPN) is the most common chronic, progressive complication of diabetes mellitus. The main symptom is sensory loss; the molecular mechanisms are not fully understood. We found that Drosophila fed a high-sugar diet, which induces diabetes-like phenotypes, exhibit