Kluczowe dokumenty
HPA001220
Sigma-Aldrich
Anti-GAL3ST1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-3′-Phosphoadenosine-5′-phosphosulfate:GalCer sulfotransferase antibody produced in rabbit, Anti-3′-Phosphoadenylylsulfate:galactosylceramide 3′-sulfotransferase antibody produced in rabbit, Anti-Cerebroside sulfotransferase antibody produced in rabbit, Anti-GalCer sulfotransferase antibody produced in rabbit, Anti-Galactosylceramide sulfotransferase antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:20-1:50
sekwencja immunogenna
LLNILFRFGQKHRLKFAFPNGRNDFDYPTFFARSLVQDYRPGACFNIICNHMRFHYDEVRGLVPTNAIFITVLRDPARLFESSFHYFGPVVPLTWKLSAGDKLTEFLQDPDRYYDPNGFNAHYLRNLLFFDLGYDNSLDPSSPQVQEHIL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GAL3ST1(9514)
Immunogen
Galactosylceramide sulfotransferase recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-GAL3ST1 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Gen GAL3ST1 (sulfotransferaza galaktozyloceramidowa) koduje białko, które katalizuje sulfonowanie glikolipidów błonowych. Znany jest również jako sulfotransferaza cerebrozydowa, CST. Katalizuje syntezę siarczanu galaktozyloceramidu (sulfatydu) w aparacie Golgiego. Sulfatyd jest głównym składnikiem lipidowym osłonki mielinowej i seminolipidów obecnych w spermatocytach. Jego aktywność jest zwiększona w komórkach raka nerki.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73404
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Tsuda et al.
European journal of biochemistry, 267(9), 2672-2679 (2000-04-28)
The galactosylceramide sulfotransferase (cerebroside sulfotransferase, CST) (EC 2.8.2.11) gene is highly expressed in human renal cancer cells. To elucidate the regulatory mechanism of its gene expression, we have determined the genomic organization of the human CST gene. The gene comprises
Michael A Kiebish et al.
Journal of lipid research, 53(2), 273-281 (2011-11-25)
Peroxisome proliferator-activated receptor gamma coactivator-1α (PGC-1α), a key regulator of energy metabolism and lipid homeostasis in multiple highly oxidative tissues, has been implicated in the metabolic derangements of diabetes and obesity. However, relatively less is known regarding its role in
K Honke et al.
Journal of biochemistry, 119(3), 421-427 (1996-03-01)
We have purified 3'-phosphoadenosine-5'-phosphosulfate:GalCer sulfotransferase [EC 2.8.2.11] from a human renal cancer cell line SMKT-R3 through a combination of affinity chromatographies using galactosylsphingosine, 3',5'-bisphosphoadenosine and heparin as ligands. The purified sulfotransferase showed a specific activity of 1.2 mumol/min/mg, which is
Matthias Eckhardt et al.
The Biochemical journal, 368(Pt 1), 317-324 (2002-08-15)
3- O -Sulphogalactosylceramide (sulphatide) is a major lipid component of myelin membranes, and is required for proper myelin formation. Sulphatide is synthesized in the Golgi apparatus by galactosylceramide sulphotransferase (CST; EC 2.8.2.11). Murine and human CSTs contain two putative N-glycosylation