Merck
HPA000992
Sigma-Aldrich
Anti-GOLGA5 antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-Golgin subfamily A member 5 antibody produced in rabbit, Anti-Golgin-84 antibody produced in rabbit, Anti-RET-fused gene 5 protein antibody produced in rabbit, Anti-Ret-II protein antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μL
2680,00 zł
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
2680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
RNAi knockdown
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
SSVNPSVTTIKTIEENSFGSQTHEAASNSDSSHEGQEESSKENVSSNAACPDHTPTPNDDGKSHELSNLRLENQLLRNEVQSLNQEMASLLQRSKETQEELNKARARVEKWNADHSKSDRMTRGLRAQVDDLTEAVAAKDSQLAVLKV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOLGA5(9950)
Powiązane kategorie
Immunogen
Golgin subfamily A member 5 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunocytochemia (1 artykuł)
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70366
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lynessa J McGee et al.
Genesis (New York, N.Y. : 2000), 55(7) (2017-05-17)
Golgins are a family of coiled-coil proteins located at the cytoplasmic surface of the Golgi apparatus and have been implicated in maintaining Golgi structural integrity through acting as tethering factors for retrograde vesicle transport. Whereas knockdown of several individual golgins
Florian Schueder et al.
Nature methods, 16(11), 1101-1104 (2019-10-09)
DNA points accumulation in nanoscale topography (DNA-PAINT) is a relatively easy-to-implement super-resolution technique. However, image acquisition is slow compared to most other approaches. Here, we overcome this limitation by designing optimized DNA sequences and buffer conditions. We demonstrate our approach
Akihiro Harada et al.
Nature communications, 15(1), 4514-4514 (2024-05-28)
Knowledge on the distribution and dynamics of glycosylation enzymes in the Golgi is essential for better understanding this modification. Here, using a combination of CRISPR/Cas9 knockin technology and super-resolution microscopy, we show that the Golgi complex is assembled by a
Kazue Terasawa et al.
Autophagy, 17(12), 4286-4304 (2021-04-15)
LAMP1 (lysosomal-associated membrane protein 1) and LAMP2 are the most abundant protein components of lysosome membranes. Both LAMPs have common structures consisting of a large lumenal domain composed of two domains (N-domain and C-domain, which are membrane-distal and -proximal, respectively)
Alison K Gillingham et al.
eLife, 8 (2019-07-12)
The GTPases of the Ras superfamily regulate cell growth, membrane traffic and the cytoskeleton, and a wide range of diseases are caused by mutations in particular members. They function as switchable landmarks with the active GTP-bound form recruiting to the
Protokoły
Subcellular protein location often correlates with function; nucleus proteins implicated in gene regulation, mitochondria proteins in energy production.