Kluczowe dokumenty
HPA000886
Sigma-Aldrich
Anti-FRMD7 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FERM domain-containing protein 7 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
QVPRWSPIRAEERTSPHSYVEPTAMKPAERSPRNIRMKSFQQDLQVLQEAIARTSGRSNINVGLEEEDPNLEDAFVCNIQEQTPKRSQSQSDMKTIRFPFGSEFRPLGPCPALSHKADLFTDMFAEQELPAVLMDQSTAERYVASESSDS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FRMD7(90167)
Opis ogólny
Gen FRMD7 (FERM domain containing 7) jest zmapowany na ludzkim chromosomie Xq27. Stwierdzono, że kodowane białko zawierające domenę FERM ulega ekspresji w warstwie komorowej przodomózgowia, śródmózgowia, prymordium móżdżku, rdzeniu kręgowym i rozwijającej się siatkówce nerwowej ludzkiego zarodka.
Immunogen
FERM domain-containing protein 7 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-FRMD7 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Białko 7 zawierające domenę FERM jest białkiem kodowanym przez gen FRMD7 u ludzi. Ograniczona ekspresja FRMD7 u ludzi występuje w embrionalnym mózgu i rozwijającej się siatkówce nerwowej i może odgrywać rolę w kontroli ruchu gałek ocznych i stabilności spojrzenia. Gen ten jest powiązany z idiopatycznym oczopląsem wrodzonym (ICN), który jest genetycznie heterogenną chorobą.
Cechy i korzyści
Prestige Antibodies® to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał Prestige Antibodies® z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74162
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhirong Liu et al.
Molecular vision, 19, 1834-1840 (2013-08-16)
Idiopathic congenital nystagmus (ICN) is a genetically heterogeneous disease. Thus far, the disease gene has been identified as the FERM domain containing 7 (FRMD7) gene. The purpose of this study was to elucidate the clinical and genetic characteristics of a
Feng-wei Song et al.
Journal of Zhejiang University. Science. B, 14(6), 479-486 (2013-06-05)
To screen mutations in FERM domain-containing protein 7 (FRMD7) gene in two Chinese families with X-linked idiopathic congenital nystagmus (XLICN). Common ophthalmic data and peripheral blood of two Chinese XLICN families (families A and B) were collected after informed consent.
Jiali Pu et al.
Molecular vision, 17, 591-597 (2011-03-10)
FERM domain containing 7 (FRMD7) is a member of the four-point-one, ezrin, radixin, moesin (FERM) family of proteins, and has been reported to cause X-linked idiopathic congenital nystagmus (ICN), a disease which affects ocular motor control. There have been over
Daniel F Schorderet et al.
Human mutation, 28(5), 525-525 (2007-04-03)
Congenital nystagmus is an eye movement disorder in which one or both eyes are in constant movement. It can be associated with a number of ocular or neurological diseases, or it can be inherited in an autosomal or X-linked fashion.
Patrick Tarpey et al.
Nature genetics, 38(11), 1242-1244 (2006-10-03)
Idiopathic congenital nystagmus is characterized by involuntary, periodic, predominantly horizontal oscillations of both eyes. We identified 22 mutations in FRMD7 in 26 families with X-linked idiopathic congenital nystagmus. Screening of 42 singleton cases of idiopathic congenital nystagmus (28 male, 14