Key Documents
H9912
Anti-hSNF5/INI1 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 42-45 kDa (doublet)
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using paraformaldehyde/Triton fixed hSNF5/INI1-transfected 293T cell line
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear extracts
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SMARCB1(6598)
mouse ... Smarcb1(20587)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2