Przejdź do
H9380
Sodium hippurate hydrate
≥99%
Synonim(y):
Benzoylaminoacetic acid sodium salt, Hippuric acid sodium salt hydrate, N-Benzoylglycine sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
424,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1250,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8570,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CONHCH2COONa · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.15 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
208-548-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3638470
424,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sodium hippurate hydrate, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
color
white
application(s)
detection
SMILES string
O.[Na+].[O-]C(=O)CNC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H9NO3.Na.H2O/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7;;/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
IOZRWVOSUXHESF-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Hippuric acid is a low molecular weight phenolic carboxylic acid urinary metabolite that may be a useful urinary biomarker for certain cancers such as gastric cancer and oxidative stress.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
309591C4026O0136
description
≥99%
description
99%
description
99-100%
description
BioXtra
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
99%
assay
99-100%
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
-
color
-
color
-
application(s)
detection
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hello, can this chemical be used in in vitro study? If yes, could you please provide some protocols or references? If not, do you have any other recommendations?
    1 answer
    1. This product has not been tested for in vivo or in vitro applications. Suitability for in vitro use will need to be validated by the end user. Hippuric acid is soluble in water at 100 mg/mL. It may be helpful to view peer-reviewed articles.
      Please see the publications in the link below:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/112003?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=112003&type=citation_search