Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 644,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)4COONa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.14
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
233-179-0
Beilstein/REAXYS Number:
3631527
MDL number:
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99-100%
form
powder
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCCCCC([O-])=O
InChI
1S/C6H12O2.Na/c1-2-3-4-5-6(7)8;/h2-5H2,1H3,(H,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
UDWXLZLRRVQONG-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 99-100% | assay ≥99% (capillary GC) | assay ≥98% | assay ≥99% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| lipid type saturated FAs | lipid type - | lipid type saturated FAs | lipid type saturated FAs |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?