Merck
H6791
Sigma-Aldrich
LEFTY-B human
HumanKine®, >90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in HEK 293 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Nazwa produktu
LEFTY-B human, recombinant, expressed in HEK 293 cells, HumanKine®, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
≤2.5 ng/mL EC50
masa cząsteczkowa
monomer 38 kDa (glycosylated)
opakowanie
pkg of 10 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... LFTY1(10637)
Postać fizyczna
Liofilizowany z 0,2 μm przefiltrowanego roztworu 10 mM Tris-HCl pH 7,4 + 50 mM NaCl + 0,5% CHAPS.
Komentarz do analizy
The specific activity was determined by dose dependent ability to inhibit BMP-4 (6.5 ng/mL) induction of alkaline phosphatase production in the MC-3T3-E1 cell line (mouse chondrogenic cell line).
Informacje prawne
HumanKine is a registered trademark of Proteintech Group, Inc. and Humanzyme, Inc
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)