Merck
H5892
Sigma-Aldrich
4-(Hydroxymethyl)benzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2C6H4CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.15
Beilstein:
2690023
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
mp
182-185 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=C(O)C1=CC=C(CO)C=C1
InChI
1S/C8H8O3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,9H,5H2,(H,10,11)
Klucz InChI
WWYFPDXEIFBNKE-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3