Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 489,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 874,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4310,00 zł 3663,50 zł |
Informacje o tej pozycji
489,00 zł
assay
~99% (capillary GC)
Quality Segment
form
crystalline
bp
207 °C/4 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-2/h3-21H2,1-2H3
InChI key
AJRICDSAJQHDSD-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~99% (capillary GC), crystalline | description ≥99% (capillary GC) | description ≥99.0% (capillary GC) | description ≥98.5% (capillary GC), liquid |
| assay ~99% (capillary GC) | assay ≥99% (capillary GC) | assay ≥99.0% (capillary GC) | assay ≥98.5% (capillary GC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| form crystalline | form powder | form powder or crystals | form liquid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| mp 48-50 °C (lit.) | mp - | mp 58-60 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl heneicosanoate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?