Merck
H2537
Sigma-Aldrich
Anti-Histone Deacetylase 7 (HDAC7) (YS-19) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Wybierz wielkość
200 μL
1960,00 zł
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1960,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~105 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunoprecipitation (IP): 1.5-1.8 μg using RIPA extract of 293T cells expressing recombinant human HDAC7
microarray: suitable
western blot: 1:2,000 using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
western blot: 1:500 using whole extracts of rat PC12 cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HDAC7(51564)
mouse ... Hdac7(56233)
rat ... Hdac7a(84582)
Opis ogólny
Deacetylazy histonowe (HDAC) to konkurencyjne enzymy należące do rodziny deacetylaz histonowych. Istnieją dwie klasy HDAC z sześcioma do siedmiu różnymi typami białek HDAC. HDAC1, HDAC2 i HDAC3 należą do klasy I HDACs, a HDAC4, HDAC6 i HDAC7 należą do klasy II HDACs. HDAC klasy I składają się z pojedynczej domeny deacetylazy na N-końcu i zróżnicowanych regionów C-końcowych, podczas gdy klasa II zawiera domenę deacetylazy w pozycji C-końcowej. HDAC7 występuje głównie w jądrze komórkowym i nieznacznie w cytoplazmie. HDAC7 przemieszcza się między tymi dwoma regionami i jest kontrolowana przez białko 14-3-3 i kinazę zależną od kalmoduliny I (CaMKI).
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający aminokwasom 137-155 mysiego HDAC7 z N-końcowym dodatkiem lizyny, sprzężony z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciwko deacetylazie histonowej 7 (HDAC7) (YS-19) wytwarzane u królików zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • mikromacierz przeciwciał
Działania biochem./fizjol.
HDAC7 należy do klasy II rodziny HDAC i łączy się z grupą czynników transkrypcyjnych MEF2, co jest ułatwione przez domenę N-końcową HDAC7. Wiązanie to blokuje aktywność transkrypcyjną i zapobiega miogenezie. Są one zaangażowane w procesy rozwoju i różnicowania w różnych tkankach, takich jak mięśnie szkieletowe, sercowe i gładkie, kości, układ odpornościowy, układ naczyniowy i mózg. Te zależne od sygnału ko-represory ulegają fosforylacji w regulacyjnej domenie N-końcowej, co skutkuje eksportem jądrowym.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% albuminy surowicy bydlęcej i 15 mM azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of intracellular proteins and signaling pathways in human endothelial cells regulated by angiotensin-(1-7)
Meinert C, et al.
Journal of Proteomics, 130, 129-139 (2016)
U Dressel et al.
The Journal of biological chemistry, 276(20), 17007-17013 (2001-03-30)
The overlapping expression profile of MEF2 and the class-II histone deacetylase, HDAC7, led us to investigate the functional interaction and relationship between these regulatory proteins. HDAC7 expression inhibits the activity of MEF2 (-A, -C, and -D), and in contrast MyoD
W Fischle et al.
The Journal of biological chemistry, 276(38), 35826-35835 (2001-07-24)
Histone deacetylases (HDACs) are part of transcriptional corepressor complexes and play key roles in regulating chromatin structure. Three different classes of human HDACs have been defined based on their homology to HDACs found in Saccharomyces cerevisiae: RPD3 (class I), HDA1
H Y Kao et al.
The Journal of biological chemistry, 276(50), 47496-47507 (2001-10-05)
Here we show that HDAC7, a member of the class II histone deacetylases, specifically targets several members of myocyte enhancer factors, MEF2A, -2C, and -2D, and inhibits their transcriptional activity. Furthermore, we demonstrate that DNA-bound MEF2C is capable of recruiting
Further intracellular proteins and signaling pathways regulated by angiotensin-(1-7) in human endothelial cells
Meinert C, et al.
Data in Brief, 10, 354-363 (2017)