Przejdź do
H1753
Hydralazine hydrochloride
synthetic (organic), ≥99% (TLC), DNA methyltransferase inhibitor, powder
Synonim(y):
1-Hydrazinophthalazine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
545,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
548,00 zł
465,80 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
1521,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H8N4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
206-151-0
MDL number:
Assay:
≥99% (TLC)
Form:
powder
545,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydralazine hydrochloride,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mp
273 °C
solubility
water: 50 mg/mL
SMILES string
Cl[H].N\N=C1/N=NC=C2C=CC=CC12
InChI
1S/C8H8N4.ClH/c9-11-8-7-4-2-1-3-6(7)5-10-12-8;/h1-5,7H,9H2;1H/b11-8-;
InChI key
SECXUXOCDLQOBI-MKFZHGHUSA-N
Gene Information
Application
Hydralazine hydrochloride has been used:
  • as a vasodilator to study its effects on hypertension in T-cell frequencies in juvenile rats
  • as a semicarbazide-sensitive amine oxidase (SSAO) inhibitor to study its effects on myocardial ischemia-reperfusion (I/R) injury
  • as a vasodilator to study its effects on insulin secretion and glucose tolerance
Biochem/physiol Actions
Hydralazine hydrochloride has therapeutic effects against heart failure and high blood pressure.
Inhibits DNA methyltransferase and modulates epigenetic regulation of gene expression. Non-selective MAO-A/B inhibitor; antihypertensive; semicarbazide-sensitive amine oxidase inhibitor.
Features and Benefits
This compound is featured on the Dopamine and Norepinephrine Metabolism page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P8013C8138D7909
description
-
description
-
description
≥98% (TLC)
description
≥99% (TLC), powder
assay
≥99% (TLC)
assay
98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
mp
273 °C
mp
160-163 °C (lit.)
mp
194-196 °C
mp
-
Gene Information
human ... MAOA(4128), MAOB(4129)
Gene Information
human ... MAOA(4128), MAOB(4129)
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HRH1(3269), HTR2A(3356)
Gene Information
human ... CHRM1(1128), CHRM2(1129), CHRM3(1131), CHRM4(1132), CHRM5(1133)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydralazine hydrochloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)