Kluczowe dokumenty
GW22495
Anti-Interleukin-6 antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anty-BSF2, Anty-CDF, Anty-FN-beta-2, Anty-FNB2, Anty-HGF, Anty-HSF, Anty-IL-6
Wybierz wielkość
1600,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1600,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-22495
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL6(3569)
Immunogen
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)