Merck
GW20089F
Sigma-Aldrich
Anti-LDL antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-20089F
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOB(338)
Immunogen
Human LDL native protein.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-LDL produkowane u kurcząt nadaje się do pośredniego testu ELISA i analizy Western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Receptor lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) jest mozaikowym białkiem kodowanym przez gen LDLR u ludzi i należy do rodziny genów receptora lipoprotein o niskiej gęstości. Znajduje się on na chromosomie numer 19. Receptor LDL jest białkiem mozaikowym składającym się z eksonów współdzielonych z różnymi białkami. Ma kluczowe znaczenie dla homeostazy cholesterolu, a niedobór funkcji LDLR prowadzi do hipercholesterolemii. LDLR jest białkiem transbłonowym typu I, które wymaga O-glikozylacjido stabilnej ekspresji na powierzchni komórki. Mutacja w tym genie może powodować rodzinną hipercholesterolemię (FH), która jest chorobą dziedziczoną autosomalnie dominująco.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Núria Ros-Rocher et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 120(18), e2216668120-e2216668120 (2023-04-24)
Regulated cellular aggregation is an essential process for development and healing in many animal tissues. In some animals and a few distantly related unicellular species, cellular aggregation is regulated by diffusible chemical cues. However, it is unclear whether regulated cellular
Isabel De Castro-Orós et al.
BMC medical genomics, 7, 17-17 (2014-04-09)
GWAS have consistently revealed that LDLR locus variability influences LDL-cholesterol in general population. Severe LDLR mutations are responsible for familial hypercholesterolemia (FH). However, most primary hypercholesterolemias are polygenic diseases. Although Cis-regulatory regions might be the cause of LDL-cholesterol variability; an
Nis Borbye Pedersen et al.
The Journal of biological chemistry, 289(25), 17312-17324 (2014-05-07)
The low density lipoprotein receptor (LDLR) is crucial for cholesterol homeostasis and deficiency in LDLR functions cause hypercholesterolemia. LDLR is a type I transmembrane protein that requires O-glycosylation for stable expression at the cell surface. It has previously been suggested
Paulo Caleb Junior Lima Santos et al.
Atherosclerosis, 233(1), 206-210 (2014-02-18)
Familial hypercholesterolemia (FH) is an autosomal dominant disease caused mainly by LDLR mutations. This study assessed the influence of the presence and type of LDLR mutation on lipid profile and the response to lipid-lowering therapy in Brazilian patients with heterozygous
Manuela Sauter et al.
STAR protocols, 3(3), 101664-101664 (2022-09-14)
Different types of immune cells are involved in atherogenesis and may act atheroprotective or atheroprogressive. Here, we describe an in vitro approach to analyze CD11c+ cells and CD11c+-derived ApoE in atherosclerosis. The major steps include harvesting mouse bone marrow, plating