Kluczowe dokumenty
GW20088F
Anti-HDL antibody produced in chicken
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Genway 15-288-20088F
metody
western blot: suitable
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HSD11B1(3290)
Immunogen
HDL human native protein.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HDL produkowane u kurcząt jest odpowiednie do analizy western blot w rozcieńczeniu 1:500, do barwienia tkanek lub komórek w rozcieńczeniu 1:200.
Działania biochem./fizjol.
Dehydrogenaza 11β-hydroksysteroidowa typu 1 jest enzymem zależnym od NADPH, wykazującym wysoką ekspresję w tkankach metabolicznych, w tym w wątrobie, tkance tłuszczowej i ośrodkowym układzie nerwowym. Może przyczyniać się do utraty siły mięśni wraz z wiekiem i jest kluczowym składnikiem sarkopenii. Zahamowanie genu HDL może mieć pewien potencjał terapeutyczny w sarkopenii. Zmienność genu HDL może wpływać na fizjologiczny poziom kortyzolu i nasilenie osteoporozy związanej z wiekiem. Bierze udział w regeneracji aktywnych glukokortykoidów, które są selektywnie podwyższone w tkance tłuszczowej w otyłości u ludzi i zespole metabolicznym, które są związane z przewlekłym stanem zapalnym o niskim stopniu nasilenia. HDL działa jako oksydoreduktaza w celu uzyskania aktywnych glukokortykoidów, kortyzolu lub kortykosteronu. Ulega ekspresji w prawidłowych ludzkich keratynocytach naskórka (NHEK) i negatywnie reguluje proliferację NHEK.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierający 0,02% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Alixe H M Kilgour et al.
PloS one, 8(12), e84057-e84057 (2014-01-07)
Sarcopenia, the loss of muscle mass and function with age, is associated with increased morbidity and mortality. Current understanding of the underlying mechanisms is limited. Glucocorticoids (GC) in excess cause muscle weakness and atrophy. We hypothesized that GC may contribute
Jirong Wang et al.
European journal of cancer prevention : the official journal of the European Cancer Prevention Organisation (ECP), 22(6), 523-528 (2013-09-26)
Glucocorticoid hormones have been reported to contribute to the regulation of cellular proliferation and differentiation and to inhibit the growth of cells in several colon tumors and adenocarcinoma cell lines. As a regulator of glucocorticoid levels, type I isoform HSD11B1
Heide Siggelkow et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(2), E293-E302 (2013-11-29)
Higher physiological cortisol levels may increase the risk of age-related osteoporosis. We hypothesized that common polymorphisms in the cortisol synthesis enzyme 11β-hydroxysteroid dehydrogenase (HSD11B) may cause interindividual variations in cortisol levels and age-related bone loss. We performed a retrospective study
Cristina L Esteves et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(1), E160-E168 (2013-11-19)
Levels of 11β-hydroxysteroid dehydrogenase type 1 (11β-HSD1), which regenerates active glucocorticoids, are selectively elevated in adipose tissue in human obesity and metabolic syndrome, both conditions associated with chronic low-grade inflammation. 11β-HSD1 expression is induced by proinflammatory cytokines in a variety
Saori Itoi et al.
Biochemical and biophysical research communications, 440(2), 265-270 (2013-09-24)
The endogenous glucocorticoid, cortisol, is released from the adrenal gland in response to various stress stimuli. Extra-adrenal cortisol production has recently been reported to occur in various tissues. Skin is known to synthesize cortisol through a de novo pathway and