Przejdź do
GS05
GST S1-1, rekombinowany ludzki
Synonim(y):
GSTS, GSTS1, PGD2, PGDS, hematopoetyczna syntaza prostaglandyny D
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1830,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
frozen liquid
Assay:
>95% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
23 kDa
1830,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in E. coli
assay
>95% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
specific activity
24.07
mol wt
23 kDa
concentration
0.9 mg/mL
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... HPGDS(27306)
General description
za pomocą spektrofotometrycznego oznaczania koniugacji 1-fluoro-2,4-dinitrobenzenu (FDNB) ze zredukowanym glutationem (1 mM) w 100 mM NaPO4 (pH 6,5) w temperaturze pokojowej.
Biochem/physiol Actions
S-transferaza glutationowa sigma 1, znana również jako hematopoetyczna syntaza prostaglandyny D (HPGDS), jest enzymem, który u ludzi jest kodowany przez gen HPGDS. S-transferazy glutationowe (GST) to rodzina enzymów, które odgrywają ważną rolę w detoksykacji poprzez katalizowanie koniugacji wielu hydrofobowych i elektrofilowych związków ze zredukowanym glutationem. W oparciu o ich właściwości biochemiczne, immunologiczne i strukturalne, cytozolowe i związane z błoną formy S-transferazy glutationu są kodowane przez dwie różne rodziny supergenów. Obecnie zidentyfikowano osiem różnych klas rozpuszczalnych cytoplazmatycznych S-transferaz glutationowych ssaków: alfa, kappa, mu, omega, pi, sigma, theta i zeta. Uważa się, że GST funkcjonują w metabolizmie ksenobiotyków i odgrywają rolę w podatności na raka i inne choroby.
Syntaza prostaglandyny D jest członkiem rodziny glutationo-S-transferaz klasy sigma. Enzym katalizuje konwersję PGH2 do PGD2 i odgrywa rolę w produkcji prostanoidów w układzie odpornościowym i komórkach tucznych. Obecność tego enzymu może być wykorzystana do identyfikacji etapu różnicowania ludzkich megakariocytów.
Preparation Note
Enzym powinien zostać wykorzystany przez użytkownika końcowego w ciągu 1 roku od jego otrzymania.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
GS75GS71GS63
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
concentration
0.9 mg/mL
concentration
1.98 mg/mL
concentration
3.17 mg/mL
concentration
1.0 mg/mL
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
mol wt
23 kDa
mol wt
26 kDa
mol wt
26 kDa
mol wt
25 kDa
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Marcus Kjellander et al.
Analytical biochemistry, 446, 59-63 (2013-10-26)
The previously uncharacterized Drosophila melanogaster Epsilon-class glutathione transferases E6 and E7 were immobilized on nanoporous alumina. The nanoporous anodized alumina membranes were derivatized with 3-aminopropyl-triethoxysilane, and the amino groups were activated with carbonyldiimidazole to allow coupling of the enzymes via
Morten Hohwy et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(7), 2178-2186 (2008-03-18)
We describe the discovery of novel inhibitors of prostaglandin D2 synthase (PGDS) through fragment-based lead generation and structure-based drug design. A library of 2500 low-molecular-weight compounds was screened using 2D nuclear magnetic resonance (NMR), leading to the identification of 24
Brigette L Tippin et al.
Prostaglandins & other lipid mediators, 97(1-2), 22-28 (2011-08-09)
Intestinal tumors in Apc(Min/+) mice are suppressed by over-production of HPGDS, which is a glutathione transferase that forms prostaglandin D(2) (PGD(2)). We characterized naturally occurring HPGDS isoenzymes, to see if HPGDS variation is associated with human colorectal cancer risk. We
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
GS05-100UG04061833654835