Merck
MABX2013
Przeciwciało anty-HCG (podjednostka beta) Combo, (10 mg) KC
from mouse
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ELISA, immunodiffusion
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ELISA: suitable, immunodiffusion: suitable
isotype
IgG1
General description
Ludzka gonadotropina kosmówkowa (HcG) to 237-aminokwasowa glikoproteina uwalniana przez łożysko po implantacji zarodka. HcG jest powszechnie stosowana w diagnostyce do wykrywania ciąży i w zależności od czułości testu, podwyższony poziom HcG można wykryć w moczu lub surowicy już od 3 tygodnia.
Immunogen
Podjednostka HCG Bata
Application
ELISA i test immunologiczny z przepływem bocznym.
Sugerowane pary przeciwciał MABX2012-1KC i MABX2011-1KC lub MABX2013-1KC
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8,0, 0,1% azydku sodu (NaN₃).
Ion-exchange chromatography
Preparation Note
2-8°C. W przypadku długotrwałego przechowywania, zamrozić w temperaturze -20°C.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.