GN682024
Greiner CELLMASTER™ roller bottle
1700 cm2, 122 x 500 mm, 5.0 L, TC treated, sterile
Synonim(y):
Greiner CELLMASTER™ roller bottles
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear bottle
narrow-mouth bottle
polystyrene bottle
round bottle
sterylność
sterile
Właściwości
autoclavable: no
cap
graduations
ID field
short smooth surface, TC-treated
opakowanie
pack of 24 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 682024
dostępność
available only in China
pojemność
5030 mL
śr. × wys.
122 mm × 500 mm
Opis ogólny
Material:
Bottle: Polyethylene Terephthalate
Cap: High Densiity Polyethylene
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)