Kluczowe dokumenty
GN664160
Greiner CELLSTAR® dish
100 x 20 mm, 58 cm2, TC treated, sterile, w/ vents
Synonim(y):
płytka do hodowli komórek, płytki do hodowli komórkowych, szalka do hodowli komórkowej
About This Item
Kod UNSPSC:
41121812
opakowanie
pack of 360 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 664160
dostępność
available only in China
Opis ogólny
Naczynie hodowlane 3156łączy w sobie wygodę jednorazowego plastikowego naczynia hodowlanego o standardowym rozmiarze 35 mm z optyczną jakością szkła, zapewniając doskonałe obrazy mikroskopowe o wysokiej rozdzielczości kultur hodowanych invitro. Wykonane z wysokiej jakości polistyrenu w połączeniu ze zintegrowanym szklanym dnem. Innowacyjna konstrukcja szalki zapewnia jednopłaszczyznowe, płaskie dno o stałej odległości roboczej i maksymalnej płaskości. Co więcej, konfiguracja dna naczynia ułatwia optymalną przewodność cieplną i zapobiega wahaniom termicznym w ogrzewanych platformach używanych do obrazowania żywych komórek.
Cechy i korzyści
  • Naczynia Greiner CELLSTAR™ są produkowane z wysoce przezroczystego, krystalicznie czystego polistyrenu dla optymalnych badań mikroskopowych.
  • Obróbka powierzchniowa zapewnia optymalne przyleganie komórek i ich maksymalną proliferację.
  • Wentylowane - aby ułatwić optymalną wymianę gazową.
  • Naczynia można układać w stosy, co zapewnia wygodną opcję oszczędzania miejsca.
  • Wolne od wykrywalnego RNA, DNA, endotoksyn i ludzkiego DNA.
  • Wolne od pirogenów i nietoksyczne.
Informacje prawne
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)