Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
40 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 853,00 zł |
Informacje o tej pozycji
853,00 zł
material
flat bottom white wells, white polystyrene
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt (F-bottom)
packaging
case of 40
manufacturer/tradename
Greiner 655075
maximum volume
392 μL
size
96 wells
working volume
340 μL
binding type
medium binding surface
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Greiner 655075 | manufacturer/tradename Greiner 655001 | manufacturer/tradename Greiner 655061 | manufacturer/tradename Greiner 655096 |
| binding type medium binding surface | binding type medium binding surface | binding type high binding surface | binding type medium binding surface |
| material flat bottom white wells, white polystyrene | material clear polystyrene , flat bottom clear wells | material clear polystyrene , flat bottom clear wells | material black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene wells (with micro-clear bottom) |
| feature lid: no, skirt (F-bottom) | feature lid: no, skirt (F-bottom) | feature lid: no, skirt (F-bottom) | feature lid: no, skirt (F-bottom) |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells | size 96 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner high and medium binding 96 well plates
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?