Kluczowe dokumenty
GN655098
Greiner CELLSTAR® multiwell culture plates
96 well, TC treated, white μClear®
Synonim(y):
dania kulturalne, płytki hodowlane, wiele potraw
About This Item
Kod UNSPSC:
41122107
Materiały
polystyrene
sterylność
sterile
opakowanie
pack of 32 ea
producent / nazwa handlowa
Greiner 655098
dostępność
available only in China
rozmiar
96 wells
przydatność
suitable for (cell culture)
Informacje prawne
μClear is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
CELLSTAR is a registered trademark of Greiner Bio-One GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)