Kluczowe dokumenty
GESE6119215
GE spacers
L × W × thickness 2 cm × 16 cm × 1.5 mm
Wybierz wielkość
2 EA
532,00 zł
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
532,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NB.22
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva Article No. 80-6180-89
Cytiva SE6119-2-1,5
dł. × szer. × grubość
2 cm × 16 cm × 1.5 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)