GERPK0325
Microarray Hybridisation Buffer Version 2
Cytiva RPK0325, pack of 1 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.25
Polecane produkty
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva RPK0325
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Mikromacierze DNA mogą być wykorzystywane do pomiaru poziomów ekspresji dużej liczby genów jednocześnie (profilowanie ekspresji genów) lub do genotypowania wielu obszarów genomu (macierze SNP), ze zmiennym pokryciem lub rozdzielczością w zależności od tego, ile "plamek" DNA pokrywa te obszary.
Mikromacierz DNA (lub chip DNA) to zbiór mikroskopijnych plamek DNA ułożonych w macierz i przymocowanych do stałej powierzchni, zwykle szkiełka mikroskopowego. Każda plamka DNA zawiera określoną sekwencję DNA, znaną jako sonda lub sonda hybrydyzacyjna. Mogą to być krótkie odcinki genu lub innych elementów DNA i są często używane do hybrydyzacji próbki cDNA (zwanej celem) w warunkach wysokiej restrykcyjności. W tym przypadku przydatne jest posiadanie znormalizowanego, zastrzeżonego roztworu do hybrydyzacji kwasów nukleinowych, aby uzyskać jak najwyższy stosunek sygnału do szumu dla genów, które ulegają mniejszej ekspresji i pozwalają na częściową kwantyfikację tej ekspresji.
Hybrydyzacja sonda-cel jest zwykle wykrywana i określana ilościowo poprzez wykrywanie celów znakowanych fluoroforem lub chemiluminescencją w celu określenia względnej obfitości sekwencji kwasów nukleinowych w celu.
Podczas badania struktury genów (np. liczby kopii) hybrydyzacja odbywa się z DNA, a nie cDNA, a technika znana jest jako array CGH, która jest wykorzystywana do badania liczby kopii genów zaangażowanych w różne nowotwory oraz w badaniu chorób genetycznych.
Mikromacierz DNA (lub chip DNA) to zbiór mikroskopijnych plamek DNA ułożonych w macierz i przymocowanych do stałej powierzchni, zwykle szkiełka mikroskopowego. Każda plamka DNA zawiera określoną sekwencję DNA, znaną jako sonda lub sonda hybrydyzacyjna. Mogą to być krótkie odcinki genu lub innych elementów DNA i są często używane do hybrydyzacji próbki cDNA (zwanej celem) w warunkach wysokiej restrykcyjności. W tym przypadku przydatne jest posiadanie znormalizowanego, zastrzeżonego roztworu do hybrydyzacji kwasów nukleinowych, aby uzyskać jak najwyższy stosunek sygnału do szumu dla genów, które ulegają mniejszej ekspresji i pozwalają na częściową kwantyfikację tej ekspresji.
Hybrydyzacja sonda-cel jest zwykle wykrywana i określana ilościowo poprzez wykrywanie celów znakowanych fluoroforem lub chemiluminescencją w celu określenia względnej obfitości sekwencji kwasów nukleinowych w celu.
Podczas badania struktury genów (np. liczby kopii) hybrydyzacja odbywa się z DNA, a nie cDNA, a technika znana jest jako array CGH, która jest wykorzystywana do badania liczby kopii genów zaangażowanych w różne nowotwory oraz w badaniu chorób genetycznych.
Cechy i korzyści
- Zawiera mieszankę zastrzeżonych składników zapewniających wysoce powtarzalne, wysokiej jakości automatyczne i ręczne hybrydyzacje mikromacierzy DNA.
- Wzmacniacze szybkości hybrydyzacji poprawiają wykrywanie rzadkich celów
- Opatentowane środki blokujące minimalizują niespecyficzne tło
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)