Kluczowe dokumenty
GEPA63131
CY®3B Maleimide 1mg
Synonim(y):
Barwnik maleimidowy, CY3B Maleimid
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
producent / nazwa handlowa
Cytiva
Opis ogólny
Mono-reaktywne maleimidowe barwniki fluorescencyjne CyDye są intensywnie fluorescencyjne i wysoce rozpuszczalne w wodzie, zapewniając znaczące korzyści w porównaniu z innymi istniejącymi fluoroforami. Dostarczane tutaj Cydye są monofunkcyjnymi estrami NHS, maleimidami lub hydrazydami i są dostarczane w postaci wysuszonej, wstępnie odmierzonej, gotowej do znakowania związków zawierających wolne grupy aminowe, grupy tiolowe lub grupy karbonylowe. Barwnik Cy3B jest pomarańczową, fluorescencyjną cyjaniną, która wytwarza intensywny sygnał, łatwy do wykrycia przy użyciu większości zestawów filtrów rodaminy w odpowiednim oprzyrządowaniu.
Cechy i korzyści
  • Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8°C w ciemności.
  • Odtworzyć materiał do stężenia 1 mg/ml w bezwodnym DMF/DMSO. Odtworzony materiał może być przechowywany do 2 tygodni w temperaturze -20°C w podwielokrotnościach, aby uniknąć powtarzających się cykli zamrażania i rozmrażania.
  • Wytwarza intensywny sygnał, który można łatwo wykryć za pomocą większości zestawów filtrów rodaminy w odpowiednim oprzyrządowaniu.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Cy is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)