Kluczowe dokumenty
GE80-1128-28
Immobiline® Zestaw prefabrykowanych żeli DryPlate
pH 4.0-7.0, pack of 1 kit
About This Item
Kod UNSPSC:
41105300
NACRES:
NC.01
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 1 kit
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80112828
pH
4.0-7.0
Opis ogólny
Prefabrykowane żele Immobiline DryPlate zawierają wstępnie uformowane, unieruchomione, nie dryfujące gradienty pH. Przed użyciem żele są nawadniane do grubości NA,5 mm w kasecie do ponownego napełniania
Technologia Immobiline wytwarza absolutnie stabilny gradient pH, umożliwiając ekstremalnie wysokie napięcia i wysoką rozdzielczość w wąskich zakresach pH, nawet w przypadku białek o niskiej ruchliwości, które wymagają długiego czasu ogniskowania.
Cechy i korzyści
  • Uzyskanie powtarzalnych separacji IEF za pomocą suchych, prefabrykowanych żeli zawierających immobilizowane gradienty pH.
  • Do wyboru wąskie (1 jednostka pH) i średnie (3 jednostki pH) zakresy pH
  • Pewna obsługa stabilnych mechanicznie żeli na podłożu z tworzywa sztucznego
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Immobiline is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)