Kluczowe dokumenty
GE28-9135-67
Protein A_G High Performance Spintrap Buffer Kit
Cytiva 28-9135-67, sufficient for 16 reactions
Wybierz wielkość
1 PKG
1600,00 zł
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1600,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.25
1600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
sterylność
non-sterile
zastosowanie
sufficient for 16 reactions
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9135-67
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
long term
3-9
short term
2-9
pojemność
>10 mg binding capacity(human IgG/ml medium)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Bufory dostarczone w zestawie są zoptymalizowane pod kątem standardowego wzbogacania/immunoprecypitacji opartej na powinowactwie zgodnie z protokołem dostarczonym z kolumnami Protein A HP SpinTrap, Protein G HP SpinTrap i Ab SpinTrap
Cechy i korzyści
  • Gotowe bufory zoptymalizowane pod kątem wzbogacania białka docelowego/immunoprecypitacji opartej na powinowactwie przy użyciu kolumn Protein A HP, Protein G HP i Ab SpinTrap.
  • Wysokiej jakości bufory.
  • Wszystkie składniki buforów są wymienione i zdefiniowane.
  • Wygodny format - roztwory podstawowe można rozcieńczać bezpośrednio w dostarczonych butelkach do przechowywania.
  • Eliminuje czasochłonne przygotowywanie buforów, co pozwala na szybkie i powtarzalne wzbogacanie białek.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
SpinTrap is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1