Merck
GE28-4082-60
HiTrap® MabSelect Xtra
Cytiva 28-4082-60, pack of 1 × 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
ligand
recombinant protein A (E. coli)
opakowanie
pack of 1 × 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4082-60
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Parametry
42 psi
wymiary złoża
16 mm × 25 mm
objętość złoża
5 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
macierz
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
75 (d₅₀v is the median particle size of the cumulative volume distribution)
cleaning
2-12
working range
3-10
pojemność
≥30 mg binding capacity (humanlgG/ml at 2.4 min residence time)
przydatność
suitable for bioprocess medium
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Determined at 10% breakthrough by frontal analysis at a mobile phase velocity of 500 cm/h in a column with a bed height of 20 cm.
pH below 3 is sometimes required to elute strongly bound IgG species. However, protein ligands may hydrolyze at very low pH.
pH below 3 is sometimes required to elute strongly bound IgG species. However, protein ligands may hydrolyze at very low pH.
Cechy i korzyści
  • Increased dynamic binding capacity with smaller particle size and greater porosity than MabSelect medium.
  • MabSelect Xtra uses the same recombinant protein A ligand as MabSelect
  • Oriented coupling of recombinant Protein A to the matrix via an engineered C-terminal cysteine enhances IgG binding capacity.
  • Fewer regulatory concerns due to the total absence of mammalian culture in the ligand production and purification.
  • Prepacked HiTrap columns for process development, screening of purification conditions, and small-scale purification of Mabs.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
The pressure over the packed bed varies depending on a range of parameters such as the characteristics of the chromatography medium and the column tubing used.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
MabSelect is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes efficient column packing and preparation for affinity chromatography of antibodies.
Na tej stronie opisano efektywne pakowanie i przygotowanie kolumn do chromatografii powinowactwa przeciwciał.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.