GE28-4065-01
2′-Deoxyadenosine 5′-Triphosphate Solution, 100 mM
Cytiva 28-4065-01, pack of 25 μmol
Wybierz wielkość
253,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
253,00 zł
Polecane produkty
Formularz
liquid
opakowanie
pack of 25 μmol
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-4065-01
stężenie
100 mM
kolor
Colorless
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Ponad 99% czystości trifosforanu (wg HPLC) dla optymalnej wydajności i spójności
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)