Kluczowe dokumenty
GE25-8010-82
Sigma-Aldrich
CyDye DIGE Cy®2 Minimal
pack of 5 nmol
Wybierz wielkość
1 PKG
4880,00 zł
4880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
4880,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352108
NACRES:
NA.32
4880,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opakowanie
pack of 5 nmol
producent / nazwa handlowa
Cytiva 25-8010-82
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7769 DIGE Fluor, barwnik minimalny Cy2. Minimalne barwniki i barwniki nasycenia 7769 DIGE Fluor to barwniki fluorescencyjne dopasowane pod względem wielkości i ładunku, zaprojektowane specjalnie do wykrywania różnic w liczebności białek w 2-D fluorescencyjnej elektroforezie różnicowej z użyciem systemu 5136 DIGE.
Zastosowanie
Fluory 7769 DIGE są dostępne jako barwniki znakujące minimalne i nasycone. Barwniki minimalne są przeznaczone do ogólnych zastosowań 2-D, w których dostępna jest wystarczająca ilość próbki. Barwniki nasycające z zestawu Scarce Sample Labeling Kit są przeznaczone do zastosowań, w których dostępne są tylko niewielkie ilości próbki, na przykład w mikrodysekcji laserowej. W sumie dostępne są trzy barwniki minimalne i dwa barwniki nasycające.
7769 Fluory DIGE to wyjątkowe barwniki do analizy wielokolorowej, oferujące jasne i intensywne kolory z wąskimi pasmami wzbudzenia i emisji. Fluory różnią się spektralnie, dzięki czemu doskonale nadają się do detekcji wielokolorowej. Fluory 7769 DIGE wykorzystują te zalety, ale są również dopasowane pod względem wielkości i ładunku specjalnie do 2-D DIGE przy użyciu systemu 5136 DIGE.
7769 DIGE Fluor Minimal Dyes
Próbki białka i wzorzec wewnętrzny są znakowane jednym minimalnym barwnikiem 7769 DIGE Fluor. Oznakowane próbki są następnie łączone, poddawane ogniskowaniu izoelektrycznemu w pierwszym wymiarze i rozdzielane przez SDS-PAGE w drugim wymiarze. Elektroforeza jest uproszczona dzięki 5136 IPGphor 3 lub Multiphor II z 800 żelami DryStrip w pierwszym wymiarze i systemom elektroforezy 5136 DALTtwelve lub 5136 DALTsix w drugim wymiarze.
Możliwość multipleksowania różnych próbek znakowanych minimalnym barwnikiem 7769 DIGE Fluor na tym samym żelu oznacza, że różne próbki będą poddawane dokładnie tym samym warunkom pracy w pierwszym i drugim wymiarze. W konsekwencji to samo białko znakowane dowolnym z minimalnych barwników 7769 DIGE Fluor i rozdzielone na tym samym żelu będzie migrować do tej samej pozycji na żelu 2-D i nakładać się na siebie. Ogranicza to zmienność eksperymentalną i zapewnia dokładne dopasowanie w obrębie żelu.
Cechy i korzyści
  • AlLow wykrywa do trzech wstępnie wyznakowanych próbek białek i wzorców na tym samym dwuwymiarowym żelu do elektroforezy.
  • Barwniki dopasowane pod względem wielkości i ładunku umożliwiają ko-migrację znakowanych próbek w żelu.
  • Jasne i bardzo czułe barwniki umożliwiają zastosowanie techniki minimalnego znakowania.
  • Minimalna utrata sygnału podczas znakowania, separacji i skanowania.
  • Brak zmian sygnału w szerokim zakresie pH stosowanym podczas separacji w pierwszym wymiarze (IEF).
  • Dyskretny sygnał z każdego fluoru z minimalnym sprzężeniem zwrotnym przyczynia się do wysokiej dokładności.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
CyDye:
Cy3B: Ten produkt jest wytwarzany na wyłącznej licencji Carnegie Mellon University i jest objęty patentem USA nr 6,133,445 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach.
CyQ (lub Cy5Q lub Cy7Q): Produkty te są objęte patentem USA nr 6,828,116 oraz równoważnymi patentami i zgłoszeniami patentowymi w innych krajach w imieniu Cytiva.
CytoCy5S: Zastosowanie tego produktu w teście reporterowym genu NTR jest przedmiotem patentu USA nr 7,579,140 w imieniu Cytiva.
CypHer5E: Ten produkt lub jego części są wytwarzane na licencji Carnegie Mellon University i są objęte patentem USA nr 7,615,646.
Cy i CyDye są znakami towarowymi firmy Cytiva lub jednej z jej spółek zależnych.
Zakup produktów CyDye obejmuje ograniczoną licencję na używanie produktów CyDye do wewnętrznych badań i rozwoju, ale nie do celów komercyjnych. Licencja na używanie znaków towarowych Cy i CyDye do celów komercyjnych podlega osobnej umowie licencyjnej z firmą Cytiva. Wykorzystanie komercyjne obejmuje:
1. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przekazanie materiału lub jakiegokolwiek materiału uzyskanego lub wyprodukowanego na jego podstawie.
2. Sprzedaż, dzierżawę, licencję lub inne przyznanie praw do korzystania z tego materiału lub jakiegokolwiek materiału z niego pochodzącego lub wytworzonego.
3. Wykorzystanie tego materiału do świadczenia odpłatnych usług na rzecz osób trzecich, w tym badań kontraktowych i badań przesiewowych leków.
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie znaków towarowych Cy i CyDye, skontaktuj się z [email protected].
Jeśli potrzebujesz licencji komercyjnej na używanie tego materiału, a jej nie posiadasz, zwróć ten materiał nieotwarty do Cytiva Bio-Sciences AB, Bjorkgatan 30, SE-751 84 Uppsala, Szwecja, a wszelkie pieniądze zapłacone za materiał zostaną zwrócone.
Cy is a registered trademark of Cytiva
CyDye is a trademark of Cytiva
Ettan is a trademark of Cytiva
Immobiline is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Troubleshooting table for 2D DIGE results lists problems, causes, and prevention methods for future experiments.
Tabela rozwiązywania problemów dla wyników 2D DIGE zawiera listę problemów, przyczyn i metod zapobiegania dla przyszłych eksperymentów.
Protokoły
This page shows how to perform a proteomic analysis of membrane proteins to identify and quantitate all proteins expressed in a cell or a tissue with products from Cytiva.
This page describes two-dimensional separation of protein samples with Cytiva products.