Kluczowe dokumenty
GE25-0500-75
Sigma-Aldrich
RNAspin 96 (4)
Cytiva 25-0500-75, pack of (4 preps)
Wybierz wielkość
1 PKG
7400,00 zł
7400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
7400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NA.52
7400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
Cytiva 25-0500-75
opakowanie
pack of (4 preps)
pojemność
100 μg binding capacity
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Format 96-dołkowy przy użyciu odpowiednich kolektorów próżniowych lub odpowiednich wirówek.
Zastosowanie
7708 RNAspin 96 Isolation Kit może być używany do powtarzalnej izolacji całkowitego RNA z hodowanych komórek, tkanek, bakterii lub drożdży. Pozwala na jednoczesne przetwarzanie 96 próbek za pomocą wirowania lub protokołów opartych na próżni, które można łatwo dopasować do istniejących zautomatyzowanych systemów. Wyizolowany RNA ma wystarczająco wysoką jakość i ilość (do 100 μg) do wielu dalszych eksperymentów, w tym wrażliwych zastosowań enzymatycznych, takich jak ilościowa reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną transkrypcją (QRT-PCR), przedłużanie starterów i testy ochrony przed RNazą. Dlatego zestaw RNAspin 96 jest elastycznym, wysokowydajnym rozwiązaniem do izolacji całkowitego RNA.
Cechy i korzyści
  • Do szybkiego i wydajnego oczyszczania w formacie 96-dołkowym.
  • 96 próbek może być przetwarzanych równolegle z wysoką powtarzalnością w czasie poniżej 70 minut.
  • Zintegrowana płytka płucząca eliminuje ryzyko zanieczyszczenia.
  • Elastyczne przetwarzanie przez próżnię lub wirowanie.
  • Obróbka DNazą I usuwa genomowe DNA, prowadząc do uzyskania wysokiej jakości całkowitego produktu RNA.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
illustra is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page shows possible causes and solutions for problems that may occur during RNA preparation.
Protokoły
Spectrophotometry can be used to estimate DNA or RNA concentration and to analyze the purity of the preparation.