Kluczowe dokumenty
GE19152104010350
Sera-Mag SpeedBeads Blocked Amino particles
Cytiva 19152104010350, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids)
Wybierz wielkość
100 ML
10 110,00 zł
10 110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
10 110,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
10 110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
(Amino Particles)
Formularz
suspension (1% Solids)
opakowanie
pkg of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 19152104010350
stężenie
10 mg/mL
śr. rozm. cząst.
1 μm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Typowe zastosowania 8631 SpeedBeads i 8631 Carboxylate-Modified Magnetic Particles obejmują przygotowanie próbek, proteomikę, izolację kwasów nukleinowych i testy immunologiczne.
Cechy i korzyści
8631 SpeedBeads i 8631 Carboxylate-Modified Magnetic Particles umożliwiają wygodne kowalencyjne łączenie cząsteczek docelowych.
  • Grupy karboksylowe na powierzchni umożliwiają łatwe kowalencyjne łączenie z biomolekułami będącymi przedmiotem zainteresowania przy użyciu wygodnej chemii karbodiimidów.
  • Dostępne różne poziomy hydrofobowości/hydrofilowości.
  • Dostępne w wersji 8631 SpeedBeads i oryginalnej 8631.
  • Doskonała czułość i niski poziom niespecyficznego wiązania dla większej dokładności.
  • Krótki czas reakcji magnetycznej i stabilna integralność fizyczna
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)