Merck
GE19152104010150
Sera-Mag SpeedBead Blocked Amino particles
Cytiva 19152104010150, 1 μm avg. part. size, suspension (1% Solids), size 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
NA.56
ligand
(Amino Particles)
rozmiar
5 mL
Postać
suspension (1% Solids)
producent / nazwa handlowa
Cytiva 19152104010150
stężenie
10 mg/mL
śr. rozm. cząst.
1 μm
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sera-Mag is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3