GE18-1153-13
Tricorn Glass Tube
joint: 10/20
About This Item
Kod UNSPSC:
41115709
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Połączenie
joint: 10/20
producent / nazwa handlowa
Cytiva 18-1153-13
18-1153-13
Opis ogólny
Kolumny Tricorn łączą w sobie nowoczesną konstrukcję i wysoką wydajność, aby zwiększyć łatwość obsługi i niezawodność kolumny chromatograficznej. Kolumny Tricorn są przeznaczone do wysokorozdzielczej chromatografii cieczowej biomolekuł przy średnich i wysokich ciśnieniach.
- Wysokowydajne szklane kolumny zaprojektowane z myślą o niezawodnej wysokiej rozdzielczości, powtarzalności i trwałości.
- Nowy, dłuższy adapter umożliwiający większą regulację wysokości złoża
- Nowoczesna, zintegrowana konstrukcja - łatwa w montażu, pakowaniu, obsłudze i konserwacji
- Szeroki zakres wymiarów kolumn - odpowiedni dla wielu różnych potrzeb oczyszczania
- Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu - szklane rurki pokryte folią z tworzywa sztucznego chronią personel laboratorium w przypadku upuszczenia kolumny lub pracy poza jej specyfikacjami
- Pierścień blokujący - zapobiega przypadkowemu ściśnięciu złoża mediów
- Oddzielne złącze do pakowania - umożliwia proste pakowanie kolumn dla szerokiej gamy mediów
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)