GE17-6002-36
ETTAN DALT Gel, 12.5
Cytiva 17600236, solid
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pkg of 6 packs
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17600236
kolor
colorless
rozpuszczalność
soluble (Insoluble cold water and hot water)
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Highest capacity electrophoresis unit with the largest precast gels available (26 x 20 cm).
- Stable, discontinuous buffer system in a precast, homogeneous gel features high batch-to-batch reproducibility.
- Simple-to-use gel cassettes for gel loading, unloading, and storage.
- Programmable power supply and temperature control ensure high reproducibility among runs.
- System design minimizes buffer consumption.
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
This protocol shows how to insert gels into Ettan™ DALT electrophoresis units.
Powiązane treści
This page shows how to apply equilibrated Immobiline DryStrip gels