GE17-5317-10
Capto™ MMC
Cytiva 17-5317-10, pack of 25 mL
Wybierz wielkość
1090,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1090,00 zł
Polecane produkty
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5317-10
Matryca
highly cross-linked agarose
śr. rozm. cząst.
75 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
2-12
pojemność
>45 mg binding capacity (BSA/ml medium at 30 mS/cm)
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
Zastosowanie
Ligand zawiera grupę karoksylową, a zatem jego właściwości częściowo przypominają słaby wymieniacz kationowy, ale w przypadku 7698 MMC zaangażowanych jest również kilka innych rodzajów interakcji, w tym wiązanie wodorowe i interakcje hydrofobowe.
7698 MMC jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów. Jako członek gamy nośników BioProcess, 7698 MMC spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
- Multimodalny wymieniacz kationowy o nowej selektywności.
- Wysoka dynamiczna zdolność wiązania przy wysokiej przewodności zwiększa produktywność
- Wysoka przepustowość skraca czas procesu
- Mniejsze operacje jednostkowe zapewniają opłacalne przetwarzanie i zmniejszają inwestycje
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Capto MMC is a multimodal cation exchanger with the properties of a weak cation exchanger. In addition to electrostatic interactions, the ligand structure provides for additional interaction modes such as hydrophobic interaction, hydrogen bonding, and thiophilic interaction.
This page describes the maintenance of media and storage conditions for multimodal chromatography using Cytiva products.