Kluczowe dokumenty
GE17-5162-01
HiTrap® Anx Fast Flow (high sub)
Cytiva 17-5162-01, pack of 5 × 1 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
848,00 zł
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
848,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151816
NACRES:
NA.56
848,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
diethylaminopropyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 5 × 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5162-01
Parametry
<4 mL/min flow rate
42 psi
wymiary złoża
7 mm × 25 mm
objętość złoża
1 mL
kolumna śr. wewn.
7 mm
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
799 ANX (high sub) FF jest wstępnie zapakowany w ANX (high sub) 812 Fast Flow i jest słabym wymieniaczem anionowym do oczyszczania na małą skalę białek o wyższej masie cząsteczkowej, a także do badań przesiewowych warunków wiązania i elucji.
Zastosowanie
Q, SP, DEAE i CM 812 Fast FLow są oparte na wytrzymałej, 6% wysoce usieciowanej matrycy z paciorkowatej agarozy o dobrych właściwościach płynięcia i wysokiej zdolności obciążania. ANX 812 4 Fast FLow (high sub) bazuje na 4% wysoce usieciowanej paciorkowatej agarozie. Daje to podłoże o większej porowatości, które jest szczególnie przydatne do oczyszczania białek o wysokiej masie cząsteczkowej.
Aktywny koniec naładowanej grupy jest taki sam dla DEAE Sepharose Fast FLow i ANX 812 Fast FLow (high sub), różnica polega na długości łańcucha węglowego naładowanej grupy. DEAE Sepharose Fast FLow ma grupę dietyloaminoetylową związaną z agarozą, podczas gdy ANX 812 4 Fast FLow (high sub) ma dołączoną grupę dietyloaminopropylową.
Cechy i korzyści
  • Wygodne i przystępne cenowo rozwiązanie do szybkiej i łatwej separacji jonowymiennej w układzie pojedynczym lub szeregowym.
  • Branżowy standard chromatografii jonowymiennej.
  • Wysoka wydajność i dobry potencjał skalowania.
  • Użyj słabego wymieniacza jonowego, jeśli selektywność silnego wymieniacza jonowego jest niewystarczająca.
  • Przewidywalne skalowanie
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.