Kluczowe dokumenty
GE10600043
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.2 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 25 ea
Wybierz wielkość
25 EA
2190,00 zł
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
2190,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
2190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600043
arkusz szer. × dł.
200 mm × 200 mm
wielkość porów
0.2 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Membrany nitrocelulozowe o wielkości porów 0,2 µm, niskim tle i doskonałym stosunku sygnału do szumu dla protokołów Western blot. Membrany nitrocelulozowe Amersham Protran oferują doskonałą czułość, rozdzielczość i niskie tło, szczególnie w połączeniu z odczynnikami do wykrywania Western blot Amersham ECL, Amersham ECL Prime lub Amersham ECL Select.
Zastosowanie
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Cechy i korzyści
  • Niskie tło i doskonały stosunek sygnału do szumu, bez konieczności stosowania rygorystycznych warunków płukania.
  • Kompatybilność z różnymi systemami znakowania i detekcji Western blot
  • Ryzyko "przedmuchania" zmniejszone dzięki wysokiej zdolności wiązania małych białek (< Mr 20 000)
  • Zoptymalizowany do detekcji chemiluminescencyjnej i fluorescencyjnej
  • Długi okres trwałości białek związanych z membraną transferową
  • Dostępne w popularnych rozmiarach do aplikacji transferu Western blot
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)