Kluczowe dokumenty
GE10600005
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.1 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
Wybierz wielkość
1 EA
1920,00 zł
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
1920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600005
rolka szer. × dł.
200 mm × 4 m
wielkość porów
0.1 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Wszechstronna nitrocelulozowa membrana do blottingu o wielkości porów 0,1 µm. Amersham Protran oferuje doskonałą czułość, rozdzielczość i niskie tło, szczególnie w połączeniu z systemami Amersham ECL, Amersham ECL Prime lub Amersham ECL Select Western blotting.
Zastosowanie
Amersham Protran® Western blotting membranes, nitrocellulose is suitable for use in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
Cechy i korzyści
  • Doskonały stosunek sygnału do szumu i niskie tło
  • Kompatybilność z różnymi systemami znakowania i detekcji
  • Oferuje wysoką zdolność wiązania małych białek (< Mr 10 000)
  • Zmniejsza ryzyko "przedmuchiwania"
  • Związane białka mają wydłużony okres trwałości dzięki opatentowanej formule nitrocelulozy
  • Dostępne są wstępnie przycięte rozmiary do zastosowań laboratoryjnych
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)