GBL875238
Grace Bio-Labs ProCrystal™ protein crystallization cover
Uncut, Paper Liner
Synonim(y):
Bezramowa osłona krystalizacyjna, samoprzylepna osłona krystalizacyjna
Wybierz wielkość
426,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
426,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
Uncut, Paper Liner
frameless
opakowanie
PFA/FEP bottle of 5 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 875238
Opis ogólny
Funkcje obejmują:
- Kompatybilność z TTP Labtech Mosquito
- Wyjątkowo hydrofobowe
- Gotowe do użycia, bezpyłowe
- Kompatybilność z promieniowaniem UV
- Brak zauważalnej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
- Mieści do 3 kropli białka na studzienkę
- Dwa formaty: wstępnie przycięte lub nieprzycięte
Pokrywy do krystalizacji białek ProCrystal są wyjątkowo hydrofobowe i kompatybilne z promieniowaniem UV. Pokrywy mieszczą do 3 kropli białka na studzienkę i są dostępne w wersji z ramką lub bez ramki, z papierowymi lub plastikowymi wkładkami oraz w dwóch formatach cięcia: wstępnie przycięte lub nieprzycięte. Nasze pokrywy do krystalizacji białek są kompatybilne z płytkami mikromiareczkowymi zgodnymi z SBS i TTP Mosquito Instruments. Pokrywy ProCrystal są również kompatybilne z promieniowaniem UV i zapewniają najwyższą dostępną jakość optyczną. Rygorystyczny proces produkcyjny i kontrola jakości zapewniają czysty, wolny od cząstek materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia. Pokrywy do krystalizacji białek ProCrystal są dostępne w formacie niepociętym lub wstępnie przyciętym, który umożliwia usuwanie pokryw z poszczególnych dołków w różnym czasie.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)