Kluczowe dokumenty
GBL666508
Grace Bio-Labs Press-To-Seal silicone isolator, PSA both sides
wells, 24 (Round, 2mm diameter, 0.8mm depth)
Synonim(y):
Nieprzylepne izolatory odczynników, autoklawowalne komory slajdów, usuwalna bariera hydrofobowa
Wybierz wielkość
25 EA
1080,00 zł
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
1080,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.22
1080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
red silicon
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 24 (Round, 2mm diameter, 0.8mm depth)
opakowanie
pack of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 666508
zewnętrzne dł. × szer.
54 mm × 25 mm
powierzchnia dołka
0.03 cm2
dołki
24
Opis ogólny
Silicone Isolators allow researchers to isolate specimens using removable hydrophobic barriers. They may be used to isolate cells grown in culture dishes or separate multiple specimens affixed to microscope slides. Isolators are available in red silicone thickness 0.5 to 2.5mm pre-cut or as sheet material with or without secure seal clean adhesive on one or both surfaces. Nonadhesive isolators are autoclavable and reusable.
Silicone Isolators remain sealed to smooth surfaces during washing steps. Where additional sealing is required, SecureSeal adhesive on one or both surfaces is recommended. Each seal design is also available in CultureWell "water-clear" silicone, which is highly recommended for sensitive cell culture applications. Closed chambers may be formed using flexible RNase free, HybriSlip covers. Recommended use temperature is -62°C to 218°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)