Kluczowe dokumenty
GBL664114
Grace Bio-Labs FastWells reagent barriers
1- 32 mm x 19 mm x 1.0 mm depth
Synonim(y):
Elastyczna silikonowa uszczelka ślizgowa, komora odczynnika
Wybierz wielkość
50 EA
740,00 zł
740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
740,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.13
740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
wells 1
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 664114
wymiary zewnętrzne
25.5 mm × 44 mm
Opis ogólny
Bariery odczynnikowe FastWells to lepkie, elastyczne uszczelki silikonowe, które tworzą hydrofobowe bariery wokół próbek bez konieczności stosowania klejów lub specjalnych szkiełek. Uszczelki można układać jedna na drugiej, aby zwiększyć głębokość i objętość.
FastWells zapewniają szybką izolację komórek i tkanek na szkiełkach lub szkiełkach nakrywkowych do inkubacji przeciwciał. Bariery pozostają szczelne podczas etapów mieszania, zapobiegając rozlaniu odczynników podczas wstrząsania lub kołysania. FastWells odklejają się szybko i czysto, nie pozostawiając żadnych pozostałości, które mogłyby przeszkadzać w przykrywaniu próbek. Można je myć, sterylizować w autoklawie i używać ponownie. Bariery mogą być również uszczelnione w celu utworzenia komór inkubacyjnych przy użyciu elastycznych pokryw HybriSlip.
Informacje prawne
FastWells is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)