Kluczowe dokumenty
GBL611103
Grace Bio-Labs HybriWell™ sealing system, SecureSeal™ adhesive chamber
chamber volume 30-50 μL, L × W × thickness 19 mm × 32 mm × 0.15 mm, port diam. 1.5 mm
Synonim(y):
komorowe szkło osłonowe, komory hybrydyzacyjne, komory inkubacyjne, prowadnice komorowe, szkiełka nakrywkowe
Wybierz wielkość
1440,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1440,00 zł
Polecane produkty
Materiały
colorless
polycarbonate
opakowanie
pack of 100 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 611103
dł. × szer. × grubość
19 mm × 32 mm × 0.15 mm
objętość komory
30-50 μL
śr. portu
1.5 mm
dołki
1
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Features:
- Encloses a single or multiple specimens in a small reagent volume and eliminate evaporation
- Access ports in the chamber surface allow for the addition or removal of reactants
- Ports are easily sealed using adhesive seal tabs provided with each order
- Sealed chambers are watertight and ideally suited for waterbath incubations
- RNase free, hydrophobic surfaces will not trap or bind probes
- Disposable chamber removes cleanly and easily even after heating
- Each package includes illustrated instructions for use, applicator and 200 adhesive port seals
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)