Merck
GBL249865
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
size 64 wells, with stainless steel spring clips
Synonim(y):
komory do hybrydyzacji mikromacierzy, komory inkubacyjne, komory suwakowe
Wybierz wielkość
1 EA
1200,00 zł
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.15
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
black silicone (Acrylic tray)
square wells
sterylność
non-sterile
Właściwości
wells 64
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 249865
rozmiar
64 wells
pojemność dołka
350 μL
kolor
none
Opis ogólny
Wielodołkowe komory wielokrotnego użytku ProPlate tworzą usuwalne, szczelne dołki na praktycznie każdej powierzchni szkiełka bez użycia kleju.
Konstrukcje posiadają odstępy między dołkami zgodne z ANSI-SLAS, aby ułatwić pipetowanie wielokanałowe.
Wiele szkiełek łatwo wkłada się do ramek o standardowej powierzchni płytki do mikromiareczkowania w celu zautomatyzowanego przetwarzania.
Informacje prawne
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)