Kluczowe dokumenty
GBL246824
Grace Bio-Labs ProPlate® microarray system tray set
well size 24, Square, With Stainless Steel Spring Clips
Synonim(y):
komory do hybrydyzacji mikromacierzy, komory inkubacyjne, komory suwakowe
Wybierz wielkość
1 EA
1200,00 zł
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1200,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
1200,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
black silicone (Acrylic tray)
Właściwości
Includes Tray and Cover, 10 Seal Strips, and 1 Applicator
Square, With Stainless Steel Spring Clips
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Grace Bio-Labs 246824
rozmiar dołka
24
Opis ogólny
Wielodołkowe komory wielokrotnego użytku ProPlate tworzą usuwalne, szczelne dołki na praktycznie każdej powierzchni szkiełka bez użycia kleju.
Konstrukcje posiadają odstępy między dołkami zgodne z ANSI-SLAS, aby ułatwić pipetowanie wielokanałowe.
Wiele szkiełek łatwo wkłada się do ramek o standardowej powierzchni płytki do mikromiareczkowania w celu zautomatyzowanego przetwarzania.
Informacje prawne
ProPlate is a registered trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)