Merck
G405000
DMT-dG(dmf)-CPG
pore size 1000 Å, 25-35μmol/g
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
Storage temp.:
−20°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
assay
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
pore size
1000 Å
capacity
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMT-dG(dmf)-CPG
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)